Print…
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)nitrobenzene, 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1557-25G PC1557-5G PC1557-100G
APOSPC1557-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1557-25G APOSPC1557-5G APOSPC1557-100G
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
4-Bromo-2-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₃
Peso Molecular: 286.0000 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039243
Número CAS: 95668-20-5