Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene
PC1556-100G PC1556-25G PC1556-5G
APOSPC1556-100GEA 97.3 EUR
APOSPC1556-100G APOSPC1556-25G APOSPC1556-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039242
Número CAS: 886762-08-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III