Print…
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Chloro-3,5-difluorophenol
PC1555-10G PC1555-5G PC1555-1G
APOSPC1555-10GEA 509 EUR
APOSPC1555-10G APOSPC1555-5G APOSPC1555-1G
3,5-Difluoro-4-chlorophenol 97%
3,5-Difluoro-4-chlorophenol
Fórmula: C₆H₃ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658279
Número CAS: 2268-03-3