Print…
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 0 EUR
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BClFO₂
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363741
Número CAS: 871329-52-1