Print…
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1546-1G PC1546-25G PC1546-5G
APOSPC1546-1GEA 0 EUR
APOSPC1546-1G APOSPC1546-25G APOSPC1546-5G
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Methyl-4-(trifluoromethylthio)benzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂S
Ponto de ebulição: 117 °C/20mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203725
Número CAS: 88489-60-5