Print…
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dichloro-2-methylbenzotrifluoride
PC1535-1G PC1535-25G PC1535-5G PC1535-100G
APOSPC1535-1GEA 0 EUR
APOSPC1535-1G APOSPC1535-25G APOSPC1535-5G APOSPC1535-100G
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene
Fórmula: C₈H₅Cl₂F₃
Ponto de ebulição: 97…100 °C/23mmHg
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06246858
Número CAS: 74483-51-5