Print…
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1529-1G PC1529-250MG PC1529-5G
APOSPC1529-1GEA 149 EUR
APOSPC1529-1G APOSPC1529-250MG APOSPC1529-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol, Grau técnico
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 82174-08-1