Print…
Gatifloxacin
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
PC1528-100G PC1528-10G PC1528-25G
APOSPC1528-100GEA 248 EUR
APOSPC1528-100G APOSPC1528-10G APOSPC1528-25G
Gatifloxacin
Gatifloxacin
Fórmula: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Peso Molecular: 375.40 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00895399
Número CAS: 112811-59-3