Print…
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1515-25G PC1515-5G PC1515-100G
APOSPC1515-25GEA 87 EUR
APOSPC1515-25G APOSPC1515-5G APOSPC1515-100G
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂BrF₂N
Peso Molecular: 218 g/mol
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310981
Número CAS: 123843-67-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III