Print…
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 104 EUR
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BF₃O₂
Peso Molecular: 175.9 g/mol
Ponto de Fusão: 127…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863167
Número CAS: 247564-71-2