Print…
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
PC1510-100G PC1510-25G
APOSPC1510-100GEA 48 EUR
APOSPC1510-100G APOSPC1510-25G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Peso Molecular: 270.01 g/mol
Ponto de ebulição: 95…100 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 33…44 °C
Densidade: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014706
Número CAS: 344-38-7