Print…
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1509-1G PC1509-5G PC1509-25G
APOSPC1509-1GEA 0 EUR
APOSPC1509-1G APOSPC1509-5G APOSPC1509-25G
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride 98+%
5-Fluoro-2-picoline hydrochloride
Fórmula: C₆H₇ClFN
Ponto de ebulição: 114,7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095271
Número CAS: 31181-53-0