Print…
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC1504-25G PC1504-5G PC1504-50G
APOSPC1504-25GEA 207 EUR
APOSPC1504-25G APOSPC1504-5G APOSPC1504-50G
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₂ClF₂N
Peso Molecular: 173.55 g/mol
Ponto de Fusão: 33…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02871619
Número CAS: 135748-34-4