Print…
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene, 1-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1500-100G PC1500-25G
APOSPC1500-100GEA 58 EUR
APOSPC1500-100G APOSPC1500-25G
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride 99%
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Ponto de ebulição: 90…92 °C/5mmHg
Densidade: 1,763 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014685
Número CAS: 349-03-1