Print…
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1499-1G PC1499-25G PC1499-5G
APOSPC1499-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1499-1G APOSPC1499-25G APOSPC1499-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 148…152 °C/30mmHg
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658264
Número CAS: 64182-61-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III