Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride, 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
PC1494-25G PC1494-5G
APOSPC1494-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1494-25G APOSPC1494-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)anisole
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789249
Número CAS: 402-10-8