Print…
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC1490-25G PC1490-100G
APOSPC1490-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1490-25G APOSPC1490-100G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene 98%
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₃NO₂
Ponto de ebulição: 87…88 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 41…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014707
Número CAS: 367-67-9