Print…
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate
PC1485-100G PC1485-25G PC1485-5G
APOSPC1485-100GEA 139 EUR
APOSPC1485-100G APOSPC1485-25G APOSPC1485-5G
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₉H₈FNO₄
Peso Molecular: 213.1600 g/mol
Ponto de ebulição: 128…130 °C/0.5mmHg
Ponto de Fusão: 46…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03428515
Número CAS: 367-80-6