Print…
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-fluoro-5-methoxybenzene
PC1483-100G PC1483-25G PC1483-5G
APOSPC1483-100GEA 95.7 EUR
APOSPC1483-100G APOSPC1483-25G APOSPC1483-5G
3-Bromo-5-fluoroanisole 96%
3-Bromo-5-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Peso Molecular: 205.024 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C/17mmHg
Densidade: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01861129
Número CAS: 29578-39-0