Print…
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 77 EUR
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₅BrF₃NO
Ponto de Fusão: >290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153078
Número CAS: 1701-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III