Print…
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Perfluoro-2,5-8-trioxadodecyl bromide
PC1473-25G PC1473-5G
APOSPC1473-25GEA 301 EUR
APOSPC1473-25G APOSPC1473-5G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Fórmula: C₉BrF₁₉O₃
Peso Molecular: 596.98 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C/25mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094130
Número CAS: 330562-47-5