Print…
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 423 EUR
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈F₃NO
Peso Molecular: 251.21 g/mol
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797372
Número CAS: 871252-64-1