Print…
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1460-100G PC1460-500G
APOSPC1460-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1460-100G APOSPC1460-500G
5-Bromo-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Ponto de ebulição: 95 °C/50mmHg
Densidade: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000343
Número CAS: 51437-00-4