Print…
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1458-100G PC1458-25G PC1458-5G
APOSPC1458-100GEA 0 EUR
APOSPC1458-100G APOSPC1458-25G APOSPC1458-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone 95%
4'-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02679035
Número CAS: 403-31-6