Print…
Ácido 3-cloro-2,6-flúorbenzóico 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1457-100G PC1457-10G PC1457-50G
APOSPC1457-100GEA 377 EUR
APOSPC1457-100G APOSPC1457-10G APOSPC1457-50G
Ácido 3-cloro-2,6-flúorbenzóico 95%
Ácido 3-cloro-2,6-flúorbenzóico
Fórmula: C₇H₃ClF₂O₂
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631322
Número CAS: 225104-76-7