Print…
5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-5-hydroxybenzene
PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 104 EUR
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Bromo-2,3-difluorophenol 99%
5-Bromo-2,3-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Densidade: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631350
Número CAS: 186590-26-1