Print…
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 72.5 EUR
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Bromo-3-fluorotoluene 98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 95 °C/50mmHg
Densidade: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040940
Número CAS: 452-74-4
UN: 1993
ADR: 3 III