Print…
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
PC1450-100G PC1450-1KG PC1450-25G PC1450-500G
APOSPC1450-100GEA 89.9 EUR
APOSPC1450-100G APOSPC1450-1KG APOSPC1450-25G APOSPC1450-500G
4-Bromo-2-fluorotoluene 99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 68 °C/8mmHg
Densidade: 1.492 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013551
Número CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3