Print…
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Fórmula: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Ponto de Fusão: 85…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00170933
Número CAS: 71422-80-5