Print…
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 119 EUR
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₈H₇ClF₃N
Ponto de ebulição: 60 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00202365
Número CAS: 303147-84-4