Print…
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 87 EUR
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Ponto de Fusão: 222…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00193241
Número CAS: 117391-49-8