Print…
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
PC1440-100G PC1440-250G PC1440-25G
APOSPC1440-100GEA 58 EUR
APOSPC1440-100G APOSPC1440-250G APOSPC1440-25G
3-Bromo-4-fluorotoluene 99%
3-Bromo-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 168…170 °C
Densidade: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040827
Número CAS: 452-62-0