Print…
2-Fluoro-N-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 0 EUR
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluoro-N-methylaniline
2-Fluoro-N-methylaniline
Fórmula: C₇H₈FN
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00028030
Número CAS: 1978-38-7