Print…
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Ponto de ebulição: 88 °C/1mmHg
Densidade: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042240
Número CAS: 393-79-3