Print…
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
PC1430-100G PC1430-500G PC1430-1KG
APOSPC1430-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1430-100G APOSPC1430-500G APOSPC1430-1KG
2-Bromo-4-fluorotoluene 98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₆BrF
Peso Molecular: 189.03 g/mol
Ponto de ebulição: 170…172 °C
Densidade: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040828
Número CAS: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0