Print…
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 79.9 EUR
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃BrFNO₃
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013372
Número CAS: 320-76-3