Print…
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC1428D-100G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-500G
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFNO₂
Ponto de ebulição: 240…241 °C
Ponto de Fusão: 18…19 °C
Densidade: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129165
Número CAS: 364-73-8