Print…
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₅ClF₃NO₂S
Ponto de Fusão: 57…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02956778
Número CAS: 72850-52-3