Print…
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 393 EUR
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₅BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08705712
Número CAS: 946002-10-4