Print…
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 EUR
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene 97%
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Ponto de ebulição: 48…51 °C
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010608
Número CAS: 105931-73-5