Print…
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 46.4 EUR
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 98%
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆BrFO₂
Ponto de Fusão: 216…221 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143267
Número CAS: 149947-19-3