Print…
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1423I-100G PC1423I-250G PC1423I-25G PC1423I-500G
APOSPC1423I-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1423I-100G APOSPC1423I-250G APOSPC1423I-25G APOSPC1423I-500G
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 97%
4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₈BrF
Ponto de ebulição: 175 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 38…41 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051716
Número CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9,II