Print…
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
PC1423H-100G PC1423H-25G PC1423H-5G
APOSPC1423H-100GEA 116 EUR
APOSPC1423H-100G APOSPC1423H-25G APOSPC1423H-5G
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Ponto de ebulição: 126 °C/19mmHg
Ponto de Fusão: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055467
Número CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III