Print…
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene 97%
5-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Ponto de ebulição: 79…80 °C/50mmHg
Densidade: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042493
Número CAS: 393-37-3