Print…
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1423A-25G PC1423A-5G PC1423A-100G
APOSPC1423A-25GEA 36.4 EUR
APOSPC1423A-25G APOSPC1423A-5G APOSPC1423A-100G
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene 97%
4-Bromo-α,α,α,3-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Ponto de ebulição: 154…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042497
Número CAS: 40161-54-4