Print…
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 142 EUR
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene 98%
3-Bromo-α,α,α,4-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Ponto de ebulição: 148…149 °C
Densidade: 1,706 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040938
Número CAS: 68322-84-9