Print…
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1421-100G PC1421-500G PC1421-1KG
APOSPC1421-100GEA 0 EUR
APOSPC1421-100G APOSPC1421-500G APOSPC1421-1KG
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene 97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃BrF₄
Ponto de ebulição: 136…143 °C
Densidade: 1,695 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040937
Número CAS: 40161-55-5