Print…
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG
APOSPC1420-100GEA 26.1 EUR
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG
1-Bromo-4-fluorobenzene 99%
1-Bromo-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Peso Molecular: 175 g/mol
Ponto de ebulição: 152…155 °C
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000342
Número CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3 III