Print…
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 23.4 EUR
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Bromo-2-fluorobenzene 99%
1-Bromo-2-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Ponto de ebulição: 155…157 °C
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000282
Número CAS: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN: 1993
ADR: 3,III