Print…
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1399G-100G PC1399G-25G PC1399G-500G
APOSPC1399G-100GEA 30.6 EUR
APOSPC1399G-100G APOSPC1399G-25G APOSPC1399G-500G
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído 98%
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄BrFO
Ponto de ebulição: 230 °C
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00070755
Número CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6